6-Methoxy-1-tetralon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 CHF
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Methoxy-1-tetralon 98%
6-Methoxy-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Siedepunkt: 171 °C/11mmHg
Melting Pt: 76…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001695
CAS-Nummer: 1078-19-9