4,5-Dichlor-2-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 54.1 CHF
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichlor-2-nitroanilin 97%
4,5-Dichlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207.02 g/mol
Melting Pt: 177…182 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007770
CAS-Nummer: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3