[4-(2-Methyl-2-propanyl)phenyl]acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-tert-Butylphenylacetonitrile, 4-tert-Butylbenzyl cyanide
OR6530-100G OR6530-25G OR6530-5G
APOSOR6530-100GEA 131 CHF
APOSOR6530-100G APOSOR6530-25G APOSOR6530-5G
[4-(2-Methyl-2-propanyl)phenyl]acetonitril 98%
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile
Formel: C₁₂H₁₅N
MW: 173,2500 g/mol
Siedepunkt: 141…142 °C/13mmHg
Dichte: 0.962 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128112
CAS-Nummer: 3288-99-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III