16-Brompalmitinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6482-5G
APOSOR6482-5GEA
291
CHF
APOSOR6482-5G
16-Brompalmitinsäure 95%
16-Brompalmitinsäure
Radiopharmaceutical precursor.
Formel:
BrH₂C(CH₂)₁₄COOH MW: 335,32 g/mol Siedepunkt: 214…217 °C/1mmHg Melting Pt: 69…73 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040779 CAS-Nummer: 2536-35-8 |