3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
OR6478-1G
OR6478-250MG
APOSOR6478-1GEA
62.7
CHF
APOSOR6478-1G
APOSOR6478-250MG
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formel:
C₉H₉IO₂ MW: 276.08 g/mol Melting Pt: 140…142 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017597 CAS-Nummer: 1643-29-4 |