Iodoantipyrine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodo-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
OR6470-100G OR6470-25G
APOSOR6470-100GEA 1910 CHF
APOSOR6470-100G APOSOR6470-25G
Iodoantipyrine 98%
Iodoantipyrine
Radiopharmaceutical precursor.
Formel: C₁₁H₁₁IN₂O
MW: 314,13 g/mol
Melting Pt: 161…163 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00040720
CAS-Nummer: 129-81-7