4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6464-100G OR6464-1KG OR6464-500G
APOSOR6464-100GEA 69.6 CHF
APOSOR6464-100G APOSOR6464-1KG APOSOR6464-500G
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Melting Pt: 76…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003362
CAS-Nummer: 881-68-5