2-Brom-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-picoline
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 95.8 CHF
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Brom-4-methylpyridin 98%
2-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 87 °C/10mmHg
Dichte: 1.545 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082590
CAS-Nummer: 4926-28-7