3-Brom-4-chlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6447-100G
OR6447-25G
OR6447-5G
APOSOR6447-100GEA
227
CHF
APOSOR6447-100G
APOSOR6447-25G
APOSOR6447-5G
3-Brom-4-chlortoluol
3-Brom-4-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl MW: 205.48 g/mol Siedepunkt: 112 °C/22mmHg Dichte: 1.55 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079710 CAS-Nummer: 57310-39-1 |