Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethyl 2-(bromomethyl)benzoate
OR6441-1G OR6441-5G OR6441-100MG OR6441-250MG
APOSOR6441-1GEA 124 CHF
APOSOR6441-1G APOSOR6441-5G APOSOR6441-100MG APOSOR6441-250MG
Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235262
CAS-Nummer: 7115-91-5
UN: 3265
ADR: 8,III