3-Methoxybenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 472 CHF
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,063 g/mol
Siedepunkt: 152 °C
Dichte: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216590
CAS-Nummer: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II