3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6437-1G OR6437-5G OR6437-500MG
APOSOR6437-1GEA 66.2 CHF
APOSOR6437-1G APOSOR6437-5G APOSOR6437-500MG
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂O₂S
MW: 196,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00801011
CAS-Nummer: 19382-49-1