2-Chlorethylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6436-100G OR6436-25G OR6436-5G
APOSOR6436-100GEA 176 CHF
APOSOR6436-100G APOSOR6436-25G APOSOR6436-5G
2-Chlorethylisocyanat 97%
2-Chlorethylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₃H₄ClNO
Siedepunkt: 135…142 °C
Dichte: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 56 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002043
CAS-Nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 2478
ADR: 3+6.1,III