3-Pyridazinemethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Pyridazin-3-ylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)pyridazine
OR6428-1G
OR6428-250MG
OR6428-5G
APOSOR6428-1GEA
119
CHF
APOSOR6428-1G
APOSOR6428-250MG
APOSOR6428-5G
3-Pyridazinemethanol 97%
3-Pyridazinemethanol
Formel:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Siedepunkt: 150 °C/1mmHg Melting Pt: 59…61 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04972629 CAS-Nummer: 37444-46-5 |