3-Chlor-4-pyridinamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6413-5G OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA 29.7 CHF
APOSOR6413-5G APOSOR6413-1G
3-Chlor-4-pyridinamin 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Melting Pt: 49…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03984473
CAS-Nummer: 19798-77-7