Methyl-2-pyrazincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate
OR6399-100G
OR6399-25G
APOSOR6399-100GEA
132
CHF
APOSOR6399-100G
APOSOR6399-25G
Methyl-2-pyrazincarboxylat 97%
Methyl-2-pyrazincarboxylat
Formel:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Melting Pt: 57…61 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014611 CAS-Nummer: 6164-79-0 |