2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR6384-1G
OR6384-250MG
OR6384-500MG
OR6384-2.5G
APOSOR6384-1GEA
528
CHF
APOSOR6384-1G
APOSOR6384-250MG
APOSOR6384-500MG
APOSOR6384-2.5G
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Formel:
C₆H₃ClO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08235241 CAS-Nummer: 23090-18-8 |