4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR6382-250MG OR6382-500MG
APOSOR6382-250MGEA 298 CHF
APOSOR6382-250MG APOSOR6382-500MG
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
Formel: C₇H₉ClO₂
MW: 160.6 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056325
CAS-Nummer: 914637-80-2