D,L-Anatabine 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (R,S)-Anatabine
OR6370T-100MG OR6370T-250MG
APOSOR6370T-100MGEA 87 CHF
APOSOR6370T-100MG APOSOR6370T-250MG
D,L-Anatabine 94%
D,L-Anatabine
A minor component in tobacco.
Formel: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Siedepunkt: 116…117 °C/1mmHg
Dichte: 1.086 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078278
CAS-Nummer: 2743-90-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II