Picolinoylchlorid Hydrochlorid 93%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Pyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
OR6370-1G
OR6370-5G
OR6370-10G
APOSOR6370-1GEA
26.2
CHF
APOSOR6370-1G
APOSOR6370-5G
APOSOR6370-10G
Picolinoylchlorid Hydrochlorid 93%
Picolinoylchlorid Hydrochlorid
Formel:
C₆H₅Cl₂NO MW: 178,0160 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00060193 CAS-Nummer: 39901-94-5 UN: 3261 ADR: 8,II |