Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6355-1G OR6355-100MG OR6355-5G
APOSOR6355-1GEA 29.7 CHF
APOSOR6355-1G APOSOR6355-100MG APOSOR6355-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Melting Pt: 244…247 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07021498
CAS-Nummer: 139022-25-6