Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6353-250MG
OR6353-500MG
APOSOR6353-250MGEA
343
CHF
APOSOR6353-250MG
APOSOR6353-500MG
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅N₃O₂ Dichte: 1.51 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08056316 CAS-Nummer: 914637-60-8 |