5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6352-100MG
APOSOR6352-100MGEA 145 CHF
APOSOR6352-100MG
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₅N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056315
CAS-Nummer: 914637-58-4