1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6349-1G OR6349-250MG
APOSOR6349-1GEA 315 CHF
APOSOR6349-1G APOSOR6349-250MG
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06752277
CAS-Nummer: 94985-27-0