1-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-3-azetidincarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Boc-azetidine-3-carboxylic acid, N-Boc-Azetidine-3-carboxylic acid, 1-N-Boc-3-Azetidinecarboxylic acid, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic Acid
OR6348-25G OR6348-100G
APOSOR6348-25GEA 47.1 CHF
APOSOR6348-25G APOSOR6348-100G
1-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-3-azetidincarbonsäure 97%
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₄
Melting Pt: 98…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01860897
CAS-Nummer: 142253-55-2