5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6334-1G OR6334-250MG
APOSOR6334-1GEA 741 CHF
APOSOR6334-1G APOSOR6334-250MG
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206.2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07364770
CAS-Nummer: 914637-50-6