1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6333-1G
OR6333-5G
APOSOR6333-1GEA
112
CHF
APOSOR6333-1G
APOSOR6333-5G
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₉NO₃ Melting Pt: 152…155 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014102 CAS-Nummer: 42346-68-9 |