1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid
OR6330-25G
OR6330-5G
APOSOR6330-25GEA
328
CHF
APOSOR6330-25G
APOSOR6330-5G
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃ MW: 219,24 g/mol Melting Pt: 142…145 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085749 CAS-Nummer: 5733-86-8 |