3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6324-1G OR6324-250MG
APOSOR6324-1GEA 236 CHF
APOSOR6324-1G APOSOR6324-250MG
3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
3-Thiomorpholinecarboxylic acid
Formel: C₅H₉NO₂S
MW: 147,2 g/mol
Melting Pt: 270…278 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02181162
CAS-Nummer: 20960-92-3