6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Carboxy-6-chloropyridazine, 3-Carboxy-6-chloro-1,2-diazine
OR6298-5G
OR6298-1G
OR6298-500MG
OR6298-10G
APOSOR6298-5GEA
78.4
CHF
APOSOR6298-5G
APOSOR6298-1G
APOSOR6298-500MG
APOSOR6298-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Melting Pt: 145…148 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00160464 CAS-Nummer: 5096-73-1 |