2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Isoorotic acid, Uracil-5-carboxylic acid
OR6297-10G OR6297-1G OR6297-25G
APOSOR6297-10GEA 166 CHF
APOSOR6297-10G APOSOR6297-1G APOSOR6297-25G
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₄
MW: 156.10 g/mol
Melting Pt: 283 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006023
CAS-Nummer: 23945-44-0
EINECS: 245-947-2