5-(4-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6278-100MG OR6278-1G
APOSOR6278-100MGEA 69.6 CHF
APOSOR6278-100MG APOSOR6278-1G
5-(4-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure 98%
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00105450
CAS-Nummer: 143659-14-7