5-Brom-6-chlornicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6264-1G
OR6264-25G
OR6264-5G
APOSOR6264-1GEA
26.2
CHF
APOSOR6264-1G
APOSOR6264-25G
APOSOR6264-5G
5-Brom-6-chlornicotinsäure 97%
5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236,45 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01927098 CAS-Nummer: 29241-62-1 |