3-Pyridinylessigsäurehydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyridyl-3-acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
OR6262-25G OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA 26.2 CHF
APOSOR6262-25G APOSOR6262-100G
3-Pyridinylessigsäurehydrochlorid 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,60 g/mol
Melting Pt: 161…163 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012819
CAS-Nummer: 6419-36-9
EINECS: 229-148-6