2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6259-1G
OR6259-250MG
OR6259-500MG
OR6259-2.5G
APOSOR6259-1GEA
439
CHF
APOSOR6259-1G
APOSOR6259-250MG
APOSOR6259-500MG
APOSOR6259-2.5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08235205 CAS-Nummer: 914637-28-8 |