4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6247-1G OR6247-250MG OR6247-50MG OR6247-500MG OR6247-5G
APOSOR6247-1GEA 456 CHF
APOSOR6247-1G APOSOR6247-250MG APOSOR6247-50MG APOSOR6247-500MG APOSOR6247-5G
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Melting Pt: 154…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114164
CAS-Nummer: 52565-56-7