3-Amino-4-hydroxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6238-100G
APOSOR6238-100GEA 142 CHF
APOSOR6238-100G
3-Amino-4-hydroxybenzoesäure 97%
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 198…208 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007697
CAS-Nummer: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2