2-Pyrid-4-ylbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Pyridin-4-ylbenzoic acid
OR6234-1G OR6234-250MG OR6234-2.5G
APOSOR6234-1GEA 298 CHF
APOSOR6234-1G APOSOR6234-250MG APOSOR6234-2.5G
2-Pyrid-4-ylbenzoesäure 95%
2-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
Melting Pt: 180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056297
CAS-Nummer: 133362-99-9