5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Carboxypyridine-3-boronic acid
OR6227-1G OR6227-250MG
APOSOR6227-1GEA 673 CHF
APOSOR6227-1G APOSOR6227-250MG
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Formel: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Melting Pt: 226…230 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02323212
CAS-Nummer: 913836-03-0