4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR6222-1G OR6222-250MG
APOSOR6222-1GEA 549 CHF
APOSOR6222-1G APOSOR6222-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,97 g/mol
Melting Pt: 163…165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213214
CAS-Nummer: 51239-46-4