2,5-Furandicarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Furandicarboxylic acid
OR6215-100G OR6215-25G OR6215-5G
APOSOR6215-100GEA 251 CHF
APOSOR6215-100G APOSOR6215-25G APOSOR6215-5G
2,5-Furandicarbonsäure 97%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₄O₅
MW: 156,09 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016582
CAS-Nummer: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8