7-Nitroindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6214-25G OR6214-5G
APOSOR6214-25GEA 97.5 CHF
APOSOR6214-25G APOSOR6214-5G
7-Nitroindol
7-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Melting Pt: 96…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005683
CAS-Nummer: 6960-42-5