4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR62053-1G
OR62053-500MG
APOSOR62053-1GEA
188
CHF
APOSOR62053-1G
APOSOR62053-500MG
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Formel:
C₅H₅ClIN₃ Melting Pt: 197…199 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12024467 CAS-Nummer: 897030-99-8 |