Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 5-chloro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
OR62051-1G
OR62051-500MG
APOSOR62051-1GEA
550
CHF
APOSOR62051-1G
APOSOR62051-500MG
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Formel:
C₆H₅ClN₂O₄ MW: 204.57 g/mol Melting Pt: 262…263 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025873 CAS-Nummer: 91447-90-4 |