(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methyl-1,3-thiazole-4-methylamine
OR6203-1G
OR6203-250MG
APOSOR6203-1GEA
247
CHF
APOSOR6203-1G
APOSOR6203-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Formel:
C₅H₈N₂S MW: 128.2 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06212804 CAS-Nummer: 103694-26-4 UN: 2735 ADR: 8 III |