Methyl-5-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
OR62000-1G
OR62000-5G
OR62000-250MG
APOSOR62000-1GEA
95.7
CHF
APOSOR62000-1G
APOSOR62000-5G
APOSOR62000-250MG
Methyl-5-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Methyl-5-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255.0700 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07371572 CAS-Nummer: 78155-74-5 |