6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6188-1G OR6188-250MG
APOSOR6188-1GEA 893 CHF
APOSOR6188-1G APOSOR6188-250MG
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₈N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235198
CAS-Nummer: 914637-04-0