6-Chinolincarbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Formylquinoline
OR6184-1G OR6184-250MG
APOSOR6184-1GEA 26.2 CHF
APOSOR6184-1G APOSOR6184-250MG
6-Chinolincarbaldehyd 97%
6-Quinolinecarboxaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO
MW: 157,1700 g/mol
Melting Pt: 75…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00805836
CAS-Nummer: 4113-04-6