3-Brom-4-formylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR6177-1G
OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA
0
CHF
APOSOR6177-1G
APOSOR6177-25G
3-Brom-4-formylpyridin 95%
3-Brom-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Melting Pt: 81…82 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05864506 CAS-Nummer: 70201-43-3 |