2-Brom-3-formylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR6170-25G OR6170-5G OR6170-100G
APOSOR6170-25GEA 172 CHF
APOSOR6170-25G APOSOR6170-5G APOSOR6170-100G
2-Brom-3-formylpyridin 98%
2-Brom-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Siedepunkt: 100 °C/3mmHg
Melting Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04966945
CAS-Nummer: 128071-75-0